Transformez la recherche en neurosciences
Dosages immunologiques SMC® ultrasensibles pour la neurologie
Dosages immunologiques ultrasensibles pour la ;neurologie
Dosages immunologiques de grande sensibilité permettant de détecter les biomarqueurs neurologiques
Au cours des dernières décennies, les biomarqueurs protéiques ont connu un engouement croissant en recherche neurologique, notamment en tant que cibles pour de potentielles thérapies visant certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaque ou le traumatisme cérébral. De récents travaux dans ce domaine ont commencé à se pencher sur l'étude d'échantillons circulants pour les principaux biomarqueurs. En effet, les échantillons de sérum et de plasma sont bien plus facilement accessibles et bien plus souples à utiliser que le liquide cérébrospinal (LCS), qui lui est difficile à isoler et typiquement uniquement disponible en petites quantités. Ce changement d'orientation requiert le développement de dosages de plus grande sensibilité que les méthodes de dosage immunologique classiques, en raison du niveau d'expression plus faible de nombreux marqueurs clés.
Exploitez la puissance des kits de dosage immunologique SMC® ("Single Molecule Counting") de grande sensibilité, pour une mesure précise et fiable des principaux analytes protéiques neurologiques à l'état sain et pathologique, avec le système de dosage immunologique SMCxPRO®, puissant et intuitif.
Notre gamme en constante expansion de dosages ultrasensibles dédiés aux principaux biomarqueurs neurologiques couvre les éléments suivants :
- Neurofilament à chaîne légère (NF-L)
- Protéine tau totale
- Protéine phospho-tau (T181)
- Protéine bêta-amyloïde
- Alpha-synucléine totale
- Phospho-alpha-synucléine (S129)
- Facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF)
- Protéine acide fibrillaire gliale (GFAP)
NOUVEAU : kit de dosage immunologique du neurofilament à chaîne légère (NF-L) SMC® de grande sensibilité
Peu d'analytes symbolisent aussi bien l'utilité des dosages immunologiques ultrasensibles dans la recherche sur les biomarqueurs sanguins que le neurofilament à chaîne légère (NF-L), un produit de la détérioration des axones et un marqueur utilisable dans de nombreuses applications en biologie du cerveau. La technologie du dosage immunologique ultrasensible SMC® sur la plateforme SMCxPRO® permet aux chercheurs d'étudier les biomarqueurs neurodégénératifs sanguins peu abondants comme le NF-L et d'évaluer de subtiles variations de leur expression.
Pour en savoir plus sur le nouveau kit de dosage immunologique du NF-L humain SMC® de grande sensibilité, remplissez le formulaire ci-dessous et cliquez sur "Submit" (envoyer). Nous sommes impatients de vous donner des informations complémentaires sur ce puissant outil de recherche !
Données représentatives du kit : plage de la courbe de référence et dosage sérique du NF-L
A.Des échantillons de patients humains atteints de la maladie d'Alzheimer (MA) et normaux (sans MA) ont été achetés dans le commerce et analysés avec le test SMC® pour NF-L, conformément au protocole indiqué. Les échantillons de sérum (n=10, en rouge), de plasma recueilli sur EDTA dipotassique (n=10, en vert) et de LCS (n=5, en jaune) sont précisément ressortis dans la plage de la courbe de référence (en bleu).
B.Les concentrations sériques de NF-L dans les échantillons avec MA (n=10) sont quasiment deux fois plus élevées que celles des échantillons normaux (n=6).
Abonnez-vous à notre newsletter
Restez informé(e) des nouvelles tendances de la recherche en matière de dosages immunologiques et des dernières nouveautés de notre gamme en vous abonnant à notre newsletter Analyte Update.
Network error: Failed to fetch