Faites décoller vos recherches
Immunoessais pour l'étude des biomarqueurs de la neuroinflammation
Immunoessais pour l'étude de la neuroimmunologie et de la neuroinflammation
Rôle des immunoessais dans la recherche sur la neuroimmunologie et la neuroinflammation
La neuroinflammation joue un rôle essentiel dans les processus chroniques des maladies neurodégénératives résultant d'un traumatisme cérébral ou d'une lésion de la moelle épinière. L'inflammation est associée à l'évolution de la maladie dans la maladie d'Alzheimer (MA), la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la sclérose en plaques (SEP-SP). Des taux élevés de marqueurs pro-inflammatoires dans le cerveau des personnes âgées peuvent accroître le risque de trouble cognitif et de développer une maladie neurodégénérative.
Nous proposons des essais multiplex MILLIPLEX® destinés à la plateforme Luminex® et des essais SMC® ("single molecule counting") de grande sensibilité destinés à la plateforme SMCxPRO® pour répondre aux besoins des chercheurs en neurosciences. Ces outils permettent aux scientifiques d'explorer la neuroimmunologie et la neuroinflammation en surveillant les biomarqueurs avant l'apparition d'une maladie neurodégénérative, durant la phase chronique et pendant l'administration des traitements thérapeutiques potentiels destinés à ralentir l'évolution de la maladie.
Figure 1.Concentration des analytes du panel A humain MILLIPLEX® dans des échantillons de patients atteints d'une maladie neurodégénérative. Une comparaison a été réalisée sur du liquide cérébrospinal (LCS) entre des échantillons témoins de patients sains (n=9), des échantillons de patients atteints de troubles cognitifs légers (n=10) et des échantillons de patients atteints de MA (n=13). **p < 0,005. ***p > 0,0005.
Analyse des cytokines dans les maladies neurodégénératives
Quantifier les cytokines et les chimiokines, marqueurs de la neuroinflammation et biomarqueurs de la neurodégénérescence, dans les échantillons de liquide cérébrospinal (LCS), de sérum/plasma, de culture cellulaire et de lysat tissulaire permet aux chercheurs d'étudier l'évolution des maladies liée à la neuroinflammation et à la neurodégénérescence. Il se peut que la neuroinflammation intervienne dans la MA et d'autres maladies neurodégénératives, d'où l'intérêt d'un vaste profilage des cytokines dans les échantillons de LCS. Le panel A et le panel B Cytokines/Chimiokines/Facteurs de croissance humains MILLIPLEX® permettent de multiplexer de nombreux types d'essais biologiques, et donc de gagner du temps, de réduire les besoins de main d'œuvre et de réaliser des économies par rapport aux méthodes traditionnelles.
Figure 2.Dosage de biomarqueurs de la MA dans du LCS. L'analyse des échantillons témoins et des échantillons de LCS atteints de MA avec chaque kit SMC® (kit SMC® Phospho-Tau (T181), kit SMC® Tau totale, kit SMC® TDP-43 et kit SMC® SNAP-25) a révélé des différences significatives en termes de protéine Tau T181 phosphorylée (p < 0,02), de protéine Tau totale (p < 0,03), de TDP-43 (p < 0,01) et de SNAP-25 (p < 0,02).
Analyse ultrasensible des biomarqueurs des maladies neurodégénératives
La nécessité de trouver des biomarqueurs sanguins de la MA est à l'origine d'une recherche permanente de nouveaux candidats. Toutefois, l'identification de biomarqueurs sanguins peut être limitée par la sensibilité des méthodologies des immunoessais standards. Les technologies d'immunoessai de haute sensibilité, comme la technologie SMC®, peuvent transformer la recherche sur les maladies neurodégénératives en permettant de mesurer des protéines peu abondantes dans divers fluides biologiques, et ainsi créer des opportunités pour identifier de nouveaux biomarqueurs.
Demande d'informations sur les produits du type immunoessai destinés à l'étude de la neuroinflammation
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Ressources produits apparentées
- High Sensitivity Immunoassays in Neuroscience
Neuroscience biomarker research expands with high-sensitivity immunoassays for low-abundant biomarkers.
- Multiplex Immunoassay for Alzheimer’s Biomarkers
MILLIPLEX® multiplex immunoassays detect Alzheimer's biomarkers in neuroscience research using high sensitivity technology.
- Alzheimer’s Biomarker Detection | MILLIPLEX® Assays
Multiplex detection of Alzheimer's biomarkers with MILLIPLEX® Human Amyloid Beta and Tau Magnetic Bead Panel aids research.
- Neuroscience Multiplex Assays | MILLIPLEX® Assays
Neuroscience multiplex assays measure biomarkers to understand neurodegenerative diseases, disorders, and neuropeptide signaling.
- /BE/fr/technical-documents/product-supporting/smc-technologies/measuring-endogenous-inflammation-biomarkers
- Power of High Sensitivity Assays in Immunology Research
High sensitivity immunoassays using SMC® technology precisely characterize interferons, interleukins, and immunoglobins for immunology research.
- Immunology Multiplex Assays | MILLIPLEX®
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.
- Multiplex Inflammation Signaling | MILLIPLEX® Assays
MILLIPLEX® assays bridge immunology and cell signaling for inflammation studies, including T cell signaling and sepsis signaling.
- Overview of Luminex® Multiplex Assay Technology | MILLIPLEX® Multiplex Assays
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.
- Ultrasensitive Immunoassay Technology Overview
Single Molecule Counting (SMC®) immunoassay technology offers ultrasensitive biomarker detection with workflow advantages in research.
- Conferma® ELISAs: Designed for Sample Detection & Lot Consistency
Learn about the Conferma® ELISA development and manufacturing methods that provide strong sample detection and long-term assay and lot consistency, giving you confidence in your research.
- Selecting Immunoassay Platforms
Guide on selecting immunoassay platforms including multiplex vs. singleplex assays, instruments, software, and services.