Merck
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Trospium chloride
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.96
Products
Marke
Farbe
Formelmasse
Hersteller
Physikalische Form
Agentur
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
API-Familie
Special Grade
Showing 1-5 of 5