Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A
Products
Produktkategorie
cylinders (4)
Höhe (mm)
Produkte filtern
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z647225
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 1,000 mL, accuracy: 5.0 mL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z647195
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 100 mL, accuracy: 0.50 mL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z647152
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 5 mL, accuracy: 0.05 mL
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z647217
Pyrex
®
measuring cylinder with spout, Class A,
volume 500 mL, accuracy: 2.5 mL