Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Ohaus
®
PR Precision Balance
Products
Produktkategorie
balances (24)
Hersteller
Wägebereich (g)
Auflösung (g)
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-20 of 24
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
OH30430071
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR223/E, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30430072
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR423/E, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524608
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR523M, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30430073
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR523/E, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524387
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR423M, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524613
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR6201M, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30492732
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR523, weighing capacity 520 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 - 2310 V, universal plug set (UK/EU)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30430076
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR4202/E, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524609
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR1602M, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524611
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR4202M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30492730
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30430078
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR6201/E, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524610
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR2202M, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30492731
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR423, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524386
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR223M, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30524612
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR4201M, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30492733
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR1602, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30430074
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR1602/E, weighing capacity 1600 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30492734
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
OH30498176
Ohaus
®
PR Precision Balance,
Model PR6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2