Merck
Ketoprofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Ketoprofen
Ketoprofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3-Benzoylphenyl)-propionsäure, Ketoprofen
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
EG-Nummer:
Products
Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Merkmal
Formelmasse
Gen-Alias
Hersteller
Physikalische Form
Reinheit
Agentur
Format
Qualitätsstufe
Anwendung
API-Familie
Referenzmaterialtyp
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-7 of 7