Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Kern PLS series precision balances
Products
Produktkategorie
balances (6)
Hersteller
Wägebereich (g)
Packungsgröße
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z742871
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 6200-2A, weighing capacity 6200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.03 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742869
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 1200-3A, weighing capacity 1200 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.003 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742868
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 720-3A, weighing capacity 720 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.002 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742867
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 420-3F, weighing capacity 420 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.004 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742873
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 8000-2A, weighing capacity 8000 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742870
Kern PLS series precision balances,
Kern PLS 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g