Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
Exact-Temp Coated bottle thermometer
Products
Farbe
Länge (mm)
Produkte filtern
Showing 1-7 of 7
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
Z742061
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for oven, temperature +20 to +130 °C, precision: ±1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742052
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for Freezer, temperature -30-0 °C, precision: ±0.5 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742060
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for incubator, temperature +25 to +45 °C, precision: ±0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742051
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for Freezer, temperature -25 to -5 °C, precision: ±0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742050
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, precision: ±1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742057
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for incubator, temperature +15 to +30 °C, precision: ±0.1 °C
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Z742059
Exact-Temp Coated bottle thermometer,
for incubator, temperature +18 to +50 °C, precision: ±0.5 °C