Produktname
Aflatoxin B1 -Lösung 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Produktnummer
34029
Produktmarke
sial
CAS-Nummer
1162-65-8
Molekulargewicht
312.27
Test
Spezifikation
CONCENTRATION COMP1~ 2 ug/ml
MEASURING TOLERANCE P±≤ 0.200 ug/ml
SOLVENTACETONITRILE
PURITY (HPLC) COMP1≥ 98.0 %
MEASURING TOLERANCE P± COMP1≤ 2.0 %