Produktbezeichnung
5-(4-Cyanphenyl)-furan-2-carbonsäure-methylester 96%
Produktnummer
648477
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
834884-75-2
Molekulargewicht
227.22
Test
Spezifikation
Appearance (Color)White to Tan
Appearance (Form)Conforms to Requirements
 Powder, Crystals and/or Chunks
Infrared spectrumConforms to Structure
Carbon65.6 - 71.8 %
Nitrogen5.8 - 6.4 %
Purity (HPLC)≥95.5 %