Produktbezeichnung
N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)-carbamidsäure-tert.-butylester 98%
Produktnummer
467049
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
132957-40-5
Molekulargewicht
201.22
Test | Spezifikation |
---|---|
Appearance (Form) | Powder or Crystals |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 52.4 - 55.1 % |
Nitrogen | 6.7 - 7.2 % |
Purity (GC) | ≥97.5 % |