Produktbezeichnung
Methacrylsäure 99%
Produktnummer
395374
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
79-41-4
Molekulargewicht
86.09
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 98.5% - 101.5% (WITH NAOH) |
COLOR TEST | 20 APHA (MAXIMUM) |
REVISED SEPTEMBER 15, 2005 BTR |