Produktbezeichnung
2-Brom-hexansäurebromid 95%
Produktnummer
306924
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
54971-26-5
Molekulargewicht
257.95
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | Colorless to Yellow |
APPEARANCE (FORM) | Liquid |
TITRATION | 96.5 - 103.5 % |
TITRATION (METHOD) | BROMINE COMBUSTION |
PURITY (GC AREA %) | ≥ 96.5 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |