Produktbezeichnung
Bis-(ethylthio)-essigsäure-ethylester 99%
Produktnummer
226343
Produktmarke
aldrich
CAS-Nummer
20461-95-4
Molekulargewicht
208.34
Test | Spezifikation |
---|---|
APPEARANCE | COLORLESS LIQUID |
IDENTITY | CONFORMS TO STRUCTURE BY IR OR HNMR SPECTRA. |
GAS LIQUID | 98.5% (MINIMUM) |
APPROVED JANUARY 29, 2008 RJM |