Merck
HomeSpectroquant® Prove Connect to LIMS
Spectroquant® Prove Connect to LIMS
Ein modernes, kompaktes, grün-schwarzes Küchengerät mit Touchscreen-Oberfläche auf dem Deckel. Das Gerät hat ein auffallendes gelbes „M“-Logo auf der Seite und ist mit zwei zusätzlichen Deckeln in gelb und schwarz abgebildet, die jeweils dasselbe Logo aufweisen
Integrieren Sie Ihr Prove-Photometer in Ihr Laborsystem
Automatisieren und rationalisieren Sie die Übertragung von Qualitätskontrolldaten oder experimentellen Daten mit der Spectroquant® Prove Connect to LIMS-Software an Ihr elektronisches Laborsystem.
  • Ermöglicht eine einfache Verknüpfung der von Ihrem Prove-Spektralphotometer erzeugten Daten mit Ihrem LIMS (Laborinformationsmanagementsystem) oder ELN (Elektronisches Laborbuch) durch einfache Verbindung über LAN.
  • Bietet flexible Integration in andere Systeme wie ELN (Elektronisches Laborbuch). 
Bestellen Sie Ihre unbegrenzte Lizenz für Spectroquant®Prove Connect to LIMS oder erhalten Sie eine kostenlose Testlizenz.
Unsere Spektralphotometer-Serie Spectroquant® Prove bietet einfache Analysen von Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser – mit über 200 vorprogrammierten Spectroquant® Testsätzen für Ihre spezifische Anwendung. 
Die digitalen Lösungen aus dem Supelco®-Portfolio können Ihren täglichen Arbeitsablauf in der Analytik vereinfachen und die Genauigkeit Ihrer Daten erhalten, während Sie Zeit für Ihre wichtigen Aufgaben gewinnen.
Testlizenz anfordern
Bitte melden Sie sich in Ihrem Konto an, um einen Lizenzschlüssel zu erhalten.
Anmelden
Erste Schritte
Anleitung zum Download und zur Installation:
  1. Einen Lizenzschlüssel erhalten**.
  2. Laden Sie die Spectroquant® Prove Connect to LIMS-Software und das Handbuch kostenlos herunter.
    Software: Spectroquant® Prove Connect to LIMS Software Version 2.0
    Handbuch: Spectroquant® Prove Connect to LIMS
  3. Installieren Sie die Software wie nachstehend beschrieben: 
  • Installieren Sie die Software, indem Sie zunächst die Datei entpacken und die *.exe-Datei öffnen.
  • Geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein, wenn Sie beim ersten Start der Software dazu aufgefordert werden.
  • Befolgen Sie die Anweisungen im Handbuch, um die Installation über Ihre lokale IT-Infrastruktur abzuschließen.
**Bitte halten Sie die Seriennummer(n) Ihres/r Spectroquant® Prove-Spektralphotometer(s) bereit.
*** Probelizenz gültig für xxx
Kompatibilität
Die Software unterstützt die Datenformate CSV und XML und ist mit den folgenden Photometern kompatibel:
Spectroquant® Prove 100
Spectroquant® Prove 300
Spectroquant® Prove 600
Computeranforderungen*:
  • Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 oder Windows 10
  • 1 GB freier Festplattenspeicher
  • 4 GB RAM
  • Netzwerkverbindung (LAN)
*Andere Konfigurationen können funktionieren, werden aber von Merck nicht unterstützt