Merck
V900886
SELECT Hefeextrakt
Vetec, reagent grade, powder, suitable for cell culture
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
232-387-9
MDL number:
eCl@ss:
42040000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Für bakteriologische Anwendungen mit verschiedenen Mikroorganismen
Hefeextrakt wird bei einer Vielzahl von Mikroorganismen und molekulargenetischen Anwendungen als bakteriologische Medienkomponente eingesetzt.
Other Notes
Wasserlöslicher Teil von autolysierter Hefe mit intakten B-Vitaminen. Hefeextrakt ist eine Mischung aus Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen und Kohlenhydraten und kann als Additiv für Nährmedien verwendet werden.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SELECT Hefeextrakt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)