Fortfahren mit
V900548
TWEEN® 20
Vetec, reagent grade, 40%
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
description
non-ionic detergent
product line
Vetec
assay
≥40%
form
viscous liquid
mol wt
~1228
concentration
40%
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, protein purification: suitable
refractive index
n20/D 1.468 (lit.)
viscosity
400 mPa.s(25 °C)
mp
98.9 °C
solubility
water: 0.0002 g/L at 20 °C
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Anionisches Reinigungsmittel
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
655204655205P8341
technique(s)
DNA extraction: suitable, cell culture | mammalian: suitable, RNA extraction: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
viscous liquid
form
liquid
form
liquid
form
viscous liquid
assay
≥40%
assay
-
assay
-
assay
-
grade
reagent grade
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.), 1.1 g/cm3 at 25 °C (lit.)
mp
98.9 °C
mp
98.9 °C ( 98.9 °C (210.0 °F))
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 20
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>298.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 148 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)