Merck
V900419
L-Glutamin
≥99%, Vetec
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure, L-Glutaminsäure-5-amid, Levoglutamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-292-1
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Glutamin, Vetec, reagent grade, ≥99%
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
≥99%
form
powder
color
white to off-white
mp
185 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Glutaminsäure-Vorläufer und Metabolit; stimulierende Aminosäure
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)