Fortfahren mit
V900386
Resveratrol
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilben, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)-ethenyl]-1,3-dihydroxybenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
Application
Selektiver Inhibitor von COX−1.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resveratrol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
flash_point_c
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)