Fortfahren mit
V900335
Jodacetamid
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
2-Iodoacetamide, Monoiodoacetamide, alpha-Iodoacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ICH2CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.96
EC Number:
205-630-1
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739080
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
form
powder
mp
92-95 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iodacetamid dient als Alkylierungsreagens für Cysteinreste bei der Peptidsequenzierung. Es ist ein irreversibler Inhibitor von Enzymen mit Cystein im aktiven Zentrum. Mit Histidinresten reagiert es sehr viel langsamer, aber diese Aktivität ist für die Hemmung der Ribonuklease verantwortlich.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jodacetamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)