Merck
V900269
Calciumchlorid Dihydrat
Vetec, reagent grade, 99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Assay:
99%
Grade:
reagent grade
Form:
powder or chunks
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec
assay
99%
form
powder or chunks
pH
5-8 (25 °C, 147 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)