Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOLi · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.02
EC Number:
208-914-3
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3564320
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
reagent grade
product line
Vetec™
form
solid
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumacetat Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?