Merck
V800171
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
LR, ≥98%
Synonym(e):
Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.24
EC Number:
205-358-3
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3900609
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
LR
product line
Vetec
assay
≥98%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chelatbildner mit divalenten Kationen. Blockiert Enzyme wie Metallproteasen, die für ihre Aktivität divalente Kationen benötigen.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)