Fortfahren mit
V800071
Benzaldehyd
≥99%, liquid, suitable for analytical testing, Vetec, LR grade
Synonym(e):
Bittermandel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-860-4
Beilstein/REAXYS Number:
471223
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
LR
Bp:
178-179 °C (lit.)
Vapor pressure:
4 mmHg ( 45 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Benzaldehyd, LR, ≥99%
grade
LR
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
product line
Vetec
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyd
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)