Merck
V800005
1,4-Dioxan
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EC Number:
204-661-8
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
≥99.7%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
product line
Vetec™
assay
≥99.7%
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)