Fortfahren mit
V001383
Aluminiumfluorid
97%
Synonym(e):
Aluminum trifluoride, Trifluoroaluminum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AlF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
83.98
EC Number:
232-051-1
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
97%
mp
1290 °C (lit.)
density
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KLZUFWVZNOTSEM-UHFFFAOYSA-K
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)