Fortfahren mit
1643962
USP
Teriparatid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Humanes Parathyroid-Hormon-Fragment 1–34, PTH 1-34, Parathormon (1-34)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.500,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C181H291N55O51S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4117.72
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 1.500,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
teriparatide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)C(C)C)CO)CCC(=O)O)[C@H](C
InChI
1S/C181H291N55O51S2.C2H4O2/c1-21-96(18)146(236-160(267)114(48-53-141(250)251)212-174(281)132(84-239)232-177(284)143(93(12)13)233-147(254)103(185)82-237)178(285)216-111(45-50-134(187)241)155(262)219-119(65-90(6)7)163(270)213-116(55-62-289-20)158(265)224-124(71-100-79-196-86-203-100)167(274)226-126(73-135(188)242)169(276)217-117(63-88(2)3)148(255)201-81-138(245)205-105(39-27-30-56-182)149(256)223-123(70-99-78-195-85-202-99)166(273)221-121(67-92(10)11)164(271)225-128(75-137(190)244)171(278)231-131(83-238)173(280)214-115(54-61-288-19)157(264)210-112(46-51-139(246)247)153(260)208-109(43-34-60-199-181(193)194)159(266)234-144(94(14)15)175(282)215-113(47-52-140(248)249)156(263)222-122(69-98-77-200-104-38-26-25-37-102(98)104)165(272)220-120(66-91(8)9)161(268)209-108(42-33-59-198-180(191)192)151(258)206-106(40-28-31-57-183)150(257)207-107(41-29-32-58-184)152(259)218-118(64-89(4)5)162(269)211-110(44-49-133(186)240)154(261)228-129(76-142(252)253)172(279)235-145(95(16)17)176(283)229-125(72-101-80-197-87-204-101)168(275)227-127(74-136(189)243)170(277)230-130(179(286)287)68-97-35-23-22-24-36-97;1-2(3)4/h22-26,35-38,77-80,85-96,103,105-132,143-146,200,237-239H,21,27-34,39-76,81-84,182-185H2,1-20H3,(H2,186,240)(H2,187,241)(H2,188,242)(H2,189,243)(H2,190,244)(H,195,202)(H,196,203)(H,197,204)(H,201,255)(H,205,245)(H,206,258)(H,207,257)(H,208,260)(H,209,268)(H,210,264)(H,211,269)(H,212,281)(H,213,270)(H,214,280)(H,215,282)(H,216,285)(H,217,276)(H,218,259)(H,219,262)(H,220,272)(H,221,273)(H,222,263)(H,223,256)(H,224,265)(H,225,271)(H,226,274)(H,227,275)(H,228,261)(H,229,283)(H,230,277)(H,231,278)(H,232,284)(H,233,254)(H,234,266)(H,235,279)(H,236,267)(H,246,247)(H,248,249)(H,250,251)(H,252,253)(H,286,287)(H4,191,192,198)(H4,193,194,199);1H3,(H,3,4)/t96-,103-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,112-,113-,114-,115-,116-,117-,118-,119-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-,129-,130-,131-,132-,143-,144-,145-,146-;/m0./s1
InChI key
BUUKFBVDKSFMHN-LKMAISLMSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Teriparatide, also known as rhPTH (1-34), is a recombinant peptide consisting of the first 34 amino acids of human parathyroid hormone. It is produced using recombinant DNA technology in bacterial expression systems. The USP standard supports structural and biological activity analysis for osteoporosis-related therapies.
The USP biologics peptides category encompasses a diverse range of therapeutic peptides that are essential in managing various medical conditions. These peptides, typically consisting of amino acid sequences of 40 residues or less, are critical for the development of high-quality medicines. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of peptide therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Dieser USP-Referenzstandard ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Herstellung von Standardlösungen für das Peptid-Mapping und Bioidentitätsverfahren bei der Identifizierung und Testung von Teriparatid und Teriparatidinjektion mittels Flüssigchromatografie (LC) gekoppelt mit einem UV-Detektor bei 214 nm, wie in den Monografien des US-amerikanischen Arzneibuchs (USP) beschrieben. Diese umfassend charakterisierten physischen Proben basieren direkt auf offiziellen Monografien, die in der USP-NF veröffentlicht wurden, und werden in der Pharmaindustrie und verwandten Branchen für Tests verwendet, um die Identität, Stärke, Qualität und Reinheit peptidbasierter Arzneimittel sicherzustellen.
Weitere Informationen sind der Monografie Teriparatide, USPNF 2021 ISSUE 3 der USP (United States Pharmacopeia), zu entnehmen.
Other Notes
Dieses Produkt ist Teil des USP-Biologics-Programms.
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3796Y0001916P7036
USP
USP
1643962
Teriparatid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥95% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥92% (HPLC), powder
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
API family
teriparatide
API family
-
API family
teriparatide
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Teriparatid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)