Fortfahren mit
1612459
USP
Sevelamer carbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly(allylamine-co-N,N′-diallyl-1,3-diamino-2-hydroxypropane) carbonate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(C3H7N)a+b(C9H18N2O)c]n · x H2CO3
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sevelamer
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
ClCC1OC1.[N+H3]CC=C.[O-]C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO.C3H7N.CH2O3/c4-1-3-2-5-3;1-2-3-4;2-1(3)4/h3H,1-2H2;2H,1,3-4H2;(H2,2,3,4)
InChI key
PADGNZFOVSZIKZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Sevelamer carbonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
107578010123161A01540
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
pkg of 250 mg
packaging
-
API family
sevelamer
API family
bisoprolol
API family
methionine & derivatives
API family
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)