Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
oxycodone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)O)C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1
InChI key
BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Oxycodone and Acetaminophen Tablets
- Oxycodone and Aspirin Tablets
- Oxycodone Hydrochloride
- Oxycodone Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Oxycodone Hydrochloride Oral Solution
- Oxycodone Terephthalate
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxycodon
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?