Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1.5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 455,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mannitol
manufacturer/tradename
USP
mp
167-170 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
General description
Application
Er wird auch zum Herstellen von Standardpräparationen sowie Auflösungs-, Systemeignungs- und Standardlösungen für den Assay, die Identifizierung und die Verunreinigungsanalyse gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
- Mannitol Injection
- Mannitol
- Isomalt
- Xylitol
- Inositol
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| mp 167-170 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) | mp 166-169 °C, 167-170 °C (lit.) | mp 167-170 °C (lit.) |
| API family mannitol | API family mannitol | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mannitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?