Fortfahren mit
1367561
USP
Linezolid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[[(5S)-3-[3-Fluor-4-(4-morpholinyl)-phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]-methyl]-acetamid, PNU-100766, U-100766
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20FN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 407,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
linezolid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChI key
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Linezolid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Linezolid Tablets
Biochem/physiol Actions
Linezolid ist ein Oxazolidinonantimikrobiotikum. Es bindet an eine Stelle der bakteriellen 23S-ribsomalen RNA der 50S-Untereinheit und verhindert die Bildung eines funktionellen 70S-Initiationskomplexes, wodurch es die bakterielle mRNA-Translation hemmt. Linezolid ist auch ein schwacher, reversibler, nicht selektiver Inhibitor von Monoaminoxidase.
Linezolid ist ein Oxazolidinonantimikrobiotikum. Es hemmt die bakterielle mRNA-Translation und ist ein schwacher, reversibler, nicht selektiver Inhibitor von Monoaminoxidase.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR188513676391367570
Linezolid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1367561
Linezolid
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
linezolid
API family
linezolid
API family
linezolid
API family
linezolid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linezolid
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Bone
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)