Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2844898
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ibuprofen
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(C(C)C1=CC=C(C(C(C)C)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
RCINGEKPKJQCMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Ibuprofen Related Compound J ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
- Ibuprofen-Suspension zum Einnehmen
- Ibuprofen-Tabletten
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen-verwandte Verbindung J
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?