Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
350 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 399,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
escin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O9[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9CO)O)O)O)O[C@H]%10[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]%10O)O[C@@H]%16O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%16O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]%11[C@@]([C@H]%12[C@@]([C@@H]%13[C@]([C@@]%14(C[C@H]([C@@]%15([C@@H](CC([C@H]([C@@H]%15OC(=O)C)OC(=O)\C(=C/C)
InChI
1S/2C55H86O24/c2*1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(19-56)73-47/h2*10-11,26-44,47-49,56-59,61-68H,12-22H2,1-9H3,(H,69,70)/b23-10+;23-10-/t26?,27-,28-,29?,30?,31-,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39+,40+,41-,42+,43+,44+,47+,48+,49-,51+,52-,53-,54-,55+;26-,27+,28+,29+,30+,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37+,38+,39-,40-,41+,42-,43-,44-,47-,48-,49+,51-,52+,53+,54+,55-/m10/s1
InChI key
YFESOSRPNPYODN-LNXBMLMBSA-N
General description
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
- Rosskastanie
- Rosskastanienpulver
- Rosskastanienpulverauszug
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade primary reference standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages | application(s) - |
| API family escin | API family escin | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Escin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?