Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyclomethicone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
InChI key
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
PBT - vPvB
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
540-97-6
540-97-6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?