Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.36
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cromolyn
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC(O)COc2c(c(ccc2)O)C(=O)C)c1c(c(ccc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C19H20O7/c1-11(20)18-14(23)5-3-7-16(18)25-9-13(22)10-26-17-8-4-6-15(24)19(17)12(2)21/h3-8,13,22-24H,9-10H2,1-2H3
InChI key
RUOPAUDVYRHXDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Sämtliche dieses Produkt unterstützenden Informationen, einschließlich des Sicherheitsdatenblatts (SDB) und jeglicher Informationsbroschüren, wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Der USP-Referenzstandard Cromolyn-verwandte Verbindung A ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Handbüchern spezifiziert.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cromolyn-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?