Fortfahren mit
1145003
USP
Codeinsulfat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Codein -sulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C36H42N2O6 · H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
696.81
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
codeine
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N6([C@H]7[C@H]8[C@@]9([C@@H](Oc%10c9c(ccc%10OC)C7)[C@H](C=C8)O)CC6)C.N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C
InChI
1S/2C18H21NO3.H2O4S/c2*1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;1-5(2,3)4/h2*3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,17-,18-;/m00./s1
InChI key
BCXHDORHMMZBBZ-DORFAMGDSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Codeine sulfate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Codeine Sulfate Tablets
  • Codeine Sulfate Oral Solution
  • Dihydrocodeine Bitartrate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)