Fortfahren mit
1138008
USP
Clindamycinphosphat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Clindamycin-2-Phosphat, Clindamycin-2-dihydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 614,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34ClN2O8PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.96
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 614,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clindamycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
General description
Clindamycin is a lincosamide antibiotic which is considered as a semisynthetic derivative of lincomycin. It is mainly used as an antimicrobial agent.[1]
Application
Clindamycin phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Clindamycin Phosphate Gel
  • Clindamycin Phosphate Vaginal Cream
  • Clindamycin Phosphate Topical Suspension
  • Clindamycin Phosphate Vaginal Inserts
  • Clindamycin Phosphate Topical Solution
  • Clindamycin Injection
Biochem/physiol Actions
Wirkungsspektrum: Gram-positive Kokken und Taxoplasma. Besonders aktiv gegen anaerobe Bakterien.
Wirkmechanismus: Hemmt die Proteinsynthese in Bakterien durch Bindung der 50S ribosomalen Untereinheit
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Antibakterielles und antiprotozoales Antibiotikum der Lincosamid-Klasse.
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1021C22690001136002
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
clindamycin
API family
clindamycin
API family
clindamycin
API family
clindamycin
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clindamycinphosphat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)