Direkt zum Inhalt
1093001
USP
Carbamazepin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5H-Dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
carbamazepine
manufacturer/tradename
USP
mp
191-192 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Carbamazepin ist zur Verwendung für die in den USP-Kompendien spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er dient auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Carbamazepin-Retardtabletten
  • Carbamazepin-Suspension zum Einnehmen
  • Carbamazepin-Tabletten
  • Oxcarbazepin
  • Oxcarbazepin-Suspension zum Einnehmen
  • Oxcarbazepin-Tabletten
Biochem/physiol Actions
Antikonvulsivum; Ligand für die Benzodiazepin modulatorische Stelle am GABAA-Rezeptor; Natriumkanalinhibitor.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamazepin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)