Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1 mL in methanol
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Other Notes
- Cannabichromene [CAS 20675-51-8]
- Cannabidiol [CAS 13956-29-1]
- Cannabidivarin [CAS 24274-48-4]
- Cannabigerol [CAS 25654-31-3]
- Cannabinol [CAS 521-35-7]
- Delta-8-Tetrahydrocannabinol [CAS 5957-75-7]
- Delta-9-Tetrahydrocannabinol [CAS 1972-08-3]
- Tetrahydrocannabivarin [CAS 31262-37-0]
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| concentration 1 mL in methanol | concentration 1 mL (in acetonitrile and triethylamine with stabilizer) | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration in acetone |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| drug control Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet | drug control - | drug control - | drug control - |
| API family cannabis | API family cannabis | API family - | API family - |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?