Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bisoctrizole
manufacturer/tradename
USP
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisoctrizol-verwandte Verbindung A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
3147-75-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?