Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benzphetamine
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.C[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21N.ClH/c1-15(13-16-9-5-3-6-10-16)18(2)14-17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,15H,13-14H2,1-2H3;1H/t15-;/m0./s1
InChI key
ANFSNXAXVLRZCG-RSAXXLAASA-N
Gene Information
human ... SLC18A2(6571)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Benzphetamine Hydrochloride Tablets
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzphetamin -hydrochlorid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?