Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.39
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
formoterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C(Cc2ccc(cc2)OC)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)N
InChI
1S/C18H24N2O3/c1-12(9-13-3-6-15(23-2)7-4-13)20-11-18(22)14-5-8-17(21)16(19)10-14/h3-8,10,12,18,20-22H,9,11,19H2,1-2H3
InChI key
AMISPUNGCBUARA-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?