Merck
TA9H93CFC4A8
Targetmol Chemicals Inc.
Deapi-platycodin D3
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1255.37
Iupac Name
(2S,3R,4S,5S)-3-(((2S,3R,4S,5R,6S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl (4aR,5R,6aS,6bR,8aR,10R,11S,12aR,12bR,14bS)-5,11-dihydroxy-9,9-bis(hydroxymethyl)-2,2,6a,6b,12a-pentamethyl-10-(((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C58H94O29/c1-22-44(84-48-40(73)33(66)26(63)17-78-48)39(72)43(76)49(81-22)85-45-34(67)27(64)18-79-51(45)87-52(77)58-12-11-53(2,3)13-24(58)23-7-8-30-54(4)14-25(62)46(57(20-60,21-61)31(54)9-10-55(30,5)56(23,6)15-32(58)65)86-50-42(75)38(71)36(69)29(83-50)19-80-47-41(74)37(70)35(68)28(16-59)82-47/h7,22,24-51,59-76H,8-21H2,1-6H3/t22-,24-,25-,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+,43+,44-,45+,46-,47+,48-,49-,50-,51-,54+,55+,56+,58+/m0/s1
InChIKey
QDTKFVBGHXCISC-UEZGXTIOSA-N
Lagertemp.
-80/-20
Purity
98.11%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/Deapi-platycodin D3
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/Deapi-platycodin D3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)