Wichtige Dokumente
SY3H990F818D
Synthonix Corporation
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D55718-100MG
€ 1.039,80
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D55718-100MG
€ 1.039,80
Iupac Name
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)11-13-10(7-17-11)12(15)16/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
CSXUFSBJQHZIIV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55718.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)