Wichtige Dokumente
SY3H97AC68F5
Synthonix Corporation
(2-Oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: X11948-100MG
€ 96,74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: X11948-100MG
€ 96,74
Iupac Name
(2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BNO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3,9-10H,(H,7,8)
InChIKey
GLZIGOHMFYRHAO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11948.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)