Wichtige Dokumente
SY3H6E412169
Synthonix Corporation
2-(4,4-Difluoropiperidin-1-yl)ethanamine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D61738-100MG
€ 121,24
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D61738-100MG
€ 121,24
Iupac Name
2-(4,4-difluoro-1-piperidinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H14F2N2/c8-7(9)1-4-11(5-2-7)6-3-10/h1-6,10H2
InChIKey
BVYNFUYPUXPMCI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61738.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)