Merck
SY3H3D67D8A0
Synthonix Corporation
Ethyl 2-hydroxy-6-methylbenzoate
Größe auswählen
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: E52826-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E52826-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-hydroxy-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)9-7(2)5-4-6-8(9)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
InChIKey
KWXBNUYCDMPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/52826.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52826.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)