Merck
SY3H3D67C0AA
Synthonix Corporation
6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Größe auswählen
1 G
€ 78,37
5 G
€ 84,50
10 G
€ 90,62
Lieferanten-SKU: D46258-1G
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 78,37
5 G
€ 84,50
10 G
€ 90,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D46258-1G
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6,6-dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-7(2)3-4(7)6(9)10-5(3)8/h3-4H,1-2H3
InChIKey
QKAHKEDLPBJLFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46258.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46258.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)