Wichtige Dokumente
SY3H3D67BBA3
Synthonix Corporation
1,2-dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: D44003-1G
€ 121,24
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: D44003-1G
€ 121,24
Iupac Name
1,2-dichloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(6(4)9)13(14)15/h1-2H
InChIKey
FZHCKUHPOZBPHB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44003.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)