Wichtige Dokumente
SY3H3D677E39
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B49985-100MG
€ 133,49
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B49985-100MG
€ 133,49
Iupac Name
tert-butyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-9(2,3)14-7(13)6-4-5-11-8(10)12-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
DTBOSTXRCSWYRK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49985.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)